3,3-Diéthoxypropyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
L10767.06 L10767.14 L10767.03
L10767.06EA 164 EUR InStock
L10767.06 L10767.14 L10767.03
3,3-Diéthoxypropyne ≥97%
3,3-Diéthoxypropyne
Purity: 97% CAS No.: 10160-87-9 Molecular Formula: HC≡CCH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 128.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 1701566 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009237
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C
Densité: 0.894
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Numéro MDL: MFCD00009237
Numéro CAS: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité