2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
L16560.06 L16560.14
L16560.06EA 62.4 EUR InStock
L16560.06 L16560.14
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Purity: 97% CAS No.: 355-74-8 Molecular Formula: HOCH2(CF2)4CH2OH Formula Weight: 262.10 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 100°/3mm MDL No.: MFCD00069087
Formule: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,1 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069087
Numéro CAS: 355-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité