1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol tech. 90%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H,1H,12H,12H-Perfluorododécane-1,12-diol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Eicosafluorododécane-1,12-diol
L16588.03EA 33.6 EUR InStock
L16588.03 L16588.06
1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol tech. 90%, grade technique
1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol
Formule: C₁₂H₆F₂₀O₂
MW: 562,15 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236625
Numéro CAS: 183162-43-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité