1H,1H,9H,9H-Perfluorononane-1,9-diol tech. 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H,1H,9H,9H-Perfluorononane-1,9-diol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tétradécafluorononane-1,9-diol
L16599.14EA 185 EUR InStock
L16599.14 L16599.06
1H,1H,9H,9H-Perfluorononane-1,9-diol tech. 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluorononane-1,9-diol
Formule: C₉H₆F₁₄O₂
MW: 412,12 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153275
Numéro CAS: 203303-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité