1H,1H-Heptacosafluorotétradécane-1-ol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H,1H-Perfluorotétradécane-1-ol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluorotétradécane-1-ol
L16609.06EA 94.7 EUR InStock
L16609.06 L16609.14
1H,1H-Heptacosafluorotétradécane-1-ol 96%
1H,1H-Heptacosafluorotétradécane-1-ol
Formule: C₁₄H₃F₂₇O
MW: 700,13 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (60 mmHg)
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153264
Numéro CAS: 15622-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité