1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H,1H,10H,10H-Perfluorodécane-1,10-diol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadécafluorodécane-1,10-diol
L16823.03EA 25.6 EUR InStock
L16823.03 L16823.06
1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol 96%
1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol
Formule: C₁₀H₆F₁₆O₂
MW: 462,13 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192200
Numéro CAS: 754-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité