Perfluoroheptane(mélange d'isomères) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hexadecafluoroheptane
L16979.14 L16979.22
L16979.14EA 62.9 EUR InStock
L16979.14 L16979.22
Perfluoroheptane(mélange d'isomères) ≥98%
Perfluoroheptane(mélange d'isomères)
Purity: 98%
CAS No.: 335-57-9
Molecular Formula: C7F16
Formula Weight: 388.05
Refractive Index: 1.2650
Boiling Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00040339
Formule: C₇F₁₆
MW: 388,05 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C
Densité: 1.720
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040339
Numéro CAS: 335-57-9
EINECS: 206-392-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité