Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17655.03 L17655.06
L17655.03EA 58.9 EUR InStock
L17655.03 L17655.06
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 192863-35-7 Molecular Formula: C6H4BF4K Formula Weight: 202.00 Melting Point: 290-292° Beilstein Reference: 7783544
Formule: C₆H₄BF₄K
MW: 202 g/mol
Point de fusion: 290…292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318170
Numéro CAS: 192863-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité