ω-Bromo-2-chloroacétophénone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: α-Bromo-2-chloroacetophenone, Bromomethyl o-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide
SPB06335DA SPB06335EA
MAYBSPB06335DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06335DA MAYBSPB06335EA
ω-Bromo-2-chloroacétophénone
ω-Bromo-2-chloroacétophénone
Formule: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00832993
Numéro CAS: 5000-66-8
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité