n-Octane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13181.0F A13181.AE A13181.AP
A13181.0FEA 295 EUR InStock
A13181.0F A13181.AE A13181.AP
n-Octane ≥98%
n-Octane
Purity: 98+%
CAS No.: 111-65-9
Molecular Formula: CH3(CH2)6CH3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.703
Refractive Index: 1.3980
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -57°
Boiling Point: 125-126°
Solubility: Soluble in ether, Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 1696875
Merck Reference: 14,6749
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00009556
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 125…126 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.703
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6749
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité