1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-octanol, 1H,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluor-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octanol
001240-5G 001240-25G
FLUO001240-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001240-5G FLUO001240-25G
1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol
1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol
Formule: C₈H₃F₁₅O
MW: 400,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004675
Numéro CAS: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité