1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
001243-25G 001243-100G
FLUO001243-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001243-25G FLUO001243-100G
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000441
Numéro CAS: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité