4'-Trifluorométhoxyacétophénone
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 1-Ethanoyl-4-(trifluormethoxy)benzol, 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone
001407-1G 001407-5G 001407-100G 001407-25G
FLUO001407-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001407-1G FLUO001407-5G FLUO001407-100G FLUO001407-25G
4'-Trifluorométhoxyacétophénone
4'-Trifluorométhoxyacétophénone
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (30 mmHg)
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042404
Numéro CAS: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité