1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
001527-25G 001527-100G
FLUO001527-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001527-25G FLUO001527-100G
1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₃H₅F₃O₂
MW: 130,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013572
Numéro CAS: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité