1,4-Dibromooctafluorobutane
Synonyms: 1,4-Dibromoperfluorobutane
002313-5G 002313-25G 002313-100G
FLUO002313-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002313-5G FLUO002313-25G FLUO002313-100G
1,4-Dibromooctafluorobutane
1,4-Dibromooctafluorobutane
Formule: C₄Br₂F₈
Numéro MDL: MFCD00153112
Numéro CAS: 335-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité