2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobutane
004388-1G 004388-5G
FLUO004388-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004388-1G FLUO004388-5G
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formule: C₄H₄Br₂ClF₃
MW: 304,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017985
Numéro CAS: 378-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité