ω-Bromo-3,4-difluoroacétophénone
Synonyms: 2-Bromo-3',4'-difluoroacetophenone, α-Bromo-3,4-difluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethan-1-one, 3,4-Difluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
004848-5G 004848-1G 004848-25G
FLUO004848-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004848-5G FLUO004848-1G FLUO004848-25G
ω-Bromo-3,4-difluoroacétophénone
ω-Bromo-3,4-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085010
Numéro CAS: 40706-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité