1H,1H,2H,2H-Heptadécafluorodécane-1-ol
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol
007020-25G 007020-100G 007020-250G
FLUO007020-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007020-25G FLUO007020-100G FLUO007020-250G
1H,1H,2H,2H-Heptadécafluorodécane-1-ol
1H,1H,2H,2H-Heptadécafluorodécane-1-ol
Formule: C₁₀H₅F₁₇O
MW: 464,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039544
Numéro CAS: 678-39-7
EINECS: 211-648-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité