Perfluoroheptane(mélange d'isomères)
Attention
Synonyms: Hexadecafluoroheptane
007045-25G 007045-100G 007045-500G
FLUO007045-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007045-25G FLUO007045-100G FLUO007045-500G
Perfluoroheptane(mélange d'isomères)
Perfluoroheptane(mélange d'isomères)
Formule: C₇F₁₆
MW: 388,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040339
Numéro CAS: 335-57-9
EINECS: 206-392-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité