3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Synonyms: 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
007055-5G 007055-25G
FLUO007055-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007055-5G FLUO007055-25G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formule: C₆H₅F₉O
MW: 264,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039543
Numéro CAS: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité