1H,1H,2H,2H-Tridécafluorooctane-1-ol
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
007128-25G 007128-100G
FLUO007128-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007128-25G FLUO007128-100G
1H,1H,2H,2H-Tridécafluorooctane-1-ol
1H,1H,2H,2H-Tridécafluorooctane-1-ol
Formule: C₈H₅F₁₃O
MW: 364,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042143
Numéro CAS: 647-42-7
EINECS: 211-477-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité