1H,1H-Heneicosafluoroundécane-1-ol
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heneicosafluoro-1-undecanol, 1H,1H-Perfluoro-1-undecanol, 1H,1H-Perfluoroundecan-1-ol
007176-5G 007176-25G
FLUO007176-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007176-5G FLUO007176-25G
1H,1H-Heneicosafluoroundécane-1-ol
1H,1H-Heneicosafluoroundécane-1-ol
Formule: C₁₁H₃F₂₁O
MW: 550,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153269
Numéro CAS: 307-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité