2-Phenyl-1,1,1-trifluoro-3-butyn-2-ol
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-2-phenyl-3-butyn-2-ol, α-Ethynyl-α-trifluoromethylbenzyl alcohol, (1-Hydroxy-1-(trifluormethyl)-2-propinyl)benzene
008692-1G 008692-5G
FLUO008692-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008692-1G FLUO008692-5G
2-Phenyl-1,1,1-trifluoro-3-butyn-2-ol
2-Phenyl-1,1,1-trifluoro-3-butyn-2-ol
Formule: C₁₀H₇F₃O
MW: 200,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792447
Numéro CAS: 99727-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité