2-Bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
013770-1G 013770-5G
FLUO013770-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013770-1G FLUO013770-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline
2-Bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₈H₄BrF₆N
MW: 308,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134419
Numéro CAS: 174824-16-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité