ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone
Synonyms: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
018068-5G 018068-25G
FLUO018068-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018068-5G FLUO018068-25G
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000196
Numéro CAS: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité