3-Chloro-2,6-dibromo-4-méthylaniline
Synonyms: 2,6-Dibromo-3-chloro-4-methylaniline, 3-Chloro-2,6-dibromo-p-toluidine, 1-Amino-3-chlor-2,6-dibrom-4-methylbenzene
018364-5G 018364-25G 018364-100G
FLUO018364-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018364-5G FLUO018364-25G FLUO018364-100G
3-Chloro-2,6-dibromo-4-méthylaniline
3-Chloro-2,6-dibromo-4-méthylaniline
Formule: C₇H₆Br₂ClN
Numéro MDL: MFCD00051580
Numéro CAS: 84483-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité