4'-Phénoxyacétophénone
Synonyms: p-Phenoxyacetophenone
018943-100G 018943-25G
FLUO018943-100GEA 0 EUR InStock
FLUO018943-100G FLUO018943-25G
4'-Phénoxyacétophénone
4'-Phénoxyacétophénone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (0,03 mmHg)
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00008744
Numéro CAS: 5031-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité