4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
Synonyms: 3-(Perfluorobutyl)-1-propanol, Daikin A-1430, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Nonafluoro-1-heptanol, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptan-1-ol, 3-(Perfluorobutyl)propanol
019068-25G 019068-5G
FLUO019068-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019068-25G FLUO019068-5G
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
Formule: C₇H₇F₉O
MW: 278,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD02183552
Numéro CAS: 83310-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité