2-Bromo-4-fluoro-6-méthylaniline
Synonyms: 6-Bromo-4-fluoro-o-toluidine
023891-25G 023891-5G
FLUO023891-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023891-25G FLUO023891-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-méthylaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-méthylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861196
Numéro CAS: 202865-77-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité