cis-1,3-Pentadiène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cis-Piperylene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
P0650-1G P0650-5G
TCIAP0650-1GEA 250 EUR InStock
TCIAP0650-1G TCIAP0650-5G
cis-1,3-Pentadiène ≥97.0% (par GC) stabilisé
cis-1,3-Pentadiène
Formule: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Point d'ébullition: 43°C
Point de fusion: –140°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063977
Numéro CAS: 1574-41-0
EINECS: 216-401-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746b28b2545aa608f518dfc23cae269226ac2a22&vid=746b28b2545aa608f518dfc23cae269226ac2a22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité