n-Octane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06910.0025EA 39 EUR InStock
8.06910.0025 8.06910.1000 8.06910.0100 8.06910.9999 8.06910.0250 8.06910.9040 8.06910.9030 8.06910.9020
n-Octane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Octane
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06847
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 125 - 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 13 °C
Explosion Limit 0.8 - 6.5 %(V)
Density 0.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 210 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité