DL-α-Tocophérol
Fournisseur: Merck
Synonyms: (±)-α-Tocophérolall-rac-α-Tocophérol3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol
47783.EA 58.6 EUR InStock
47783.
DL-α-Tocophérol
DL-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/19/28506719.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité