3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0600-25G N0600-5G
TCIAN0600-25GEA 215 EUR InStock
TCIAN0600-25G TCIAN0600-5G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol ≥97.0% (par GC)
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formule: C₆H₅F₉O
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00039543
Numéro CAS: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0e3ead6b7a62b53c528c84d82516ca6fea086d2&vid=f0e3ead6b7a62b53c528c84d82516ca6fea086d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité