3-Chloropropyne 70% ∼9.2 mol/L
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
P1273-25G P1273-250G
TCIAP1273-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP1273-25G TCIAP1273-250G
3-Chloropropyne 70% ∼9.2 mol/L
3-Chloropropyne
Formule: C₃H₃Cl
MW: 74,51 g/mol
Point d'éclair: –14°C
Numéro MDL: MFCD00000980
Numéro CAS: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
ONU: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5387962667628e099130d41a0708207323472cba&vid=41e363d172a83fe734969c0fecaac3ed15e05bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (HNMR) 70.0 to 77.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité