n-Octane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHE124EA 290 EUR InStock
PROOCHE124
n-Octane
n-Octane
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité