Porte-filtre pour seringue
Fournisseur: Sartorius
SART16574EA 353 EUR InStock
SART16574
Porte-filtre pour seringue
Porte-filtres
  • Faible volume de rétention
  • Résistance aux produits chimiques et aux solvants
  • Nettoyage aisé
  • Autoclavable par chaleur sèche à 180 ºC
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité