Burettes, type Pellet, sans robinet intermédiaire, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
SILBERBRAND
BRND22312EA 229 EUR InStock
BRND22312 BRND22318 BRND22314 BRND22316
Burettes, type Pellet, sans robinet intermédiaire, SILBERBRAND
Burettes
Verre borosilicaté ambré 5.4, classe B.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Courts repères aux principales graduations, pour 25 ml de distance en moins entre les subdivisions
  • Remise à zéro automatique et robinet intermédiaire pour faire recirculer le liquide résiduel
25 ml : limites d'erreur selon classe B, DIN EN ISO 385
50 ml : DIN EN ISO 385, classe B
* La hauteur totale inclut le flacon réservoir.
* La hauteur totale inclut le flacon réservoir
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité