VWR®, Outils de sertissage pour salles blanches
Fournisseur: VWR
VWR®
548-1377EA 814 EUR InStock
548-1377 548-1485 548-1376
VWR®, Outils de sertissage pour salles blanches
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Entièrement en acier inoxydable pour une résistance maximale lors des procédures de stérilisation en chaleur sèche ou d’autoclavage.
  • Résistant à la corrosion et à la chaleur, pas besoin de revêtement protecteur sur la poignée ou la tête de sertissage
  • Résiste aux stérilisations répétées pour une utilisation en salle blanche sans risque de détérioration
  • Pression et hauteur de sertissage réglables
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité