n-Pentadécane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
A10336.14EA 33.2 EUR InStock
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
n-Pentadécane ≥99%
n-Pentadécane
Purity: 99%
CAS No.: 629-62-9
Molecular Formula: CH3(CH2)13CH3
Formula Weight: 212.42
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 1698194
MDL No.: MFCD00008990
Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Point d'ébullition: 269…270 °C
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 0.769
Point d'éclair: 132 °C (269 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008990
Numéro CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité