n-Pentadécane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15973700EA 114 EUR InStock
EHERC15973700
n-Pentadécane
n-Pentadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212,42 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00008990
Numéro CAS: 629-62-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité