n-Pentane, anhydre 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pentane
217240010 217240025 217240251
ACRO217240010EA 112 EUR InStock
ACRO217240010 ACRO217240025 ACRO217240251
n-Pentane, anhydre 99+%, très pur
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 36 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.626 g/cm³
Point d'éclair: –49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité