n-Pentane 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27427.AU H27427.0F
H27427.AUEA 79.8 EUR InStock
H27427.AU H27427.0F
n-Pentane 99+% pour HPLC
n-Pentane
Purity: 99+%
CAS No.: 109-66-0
Molecular Formula: CH3(CH2)3CH3
Formula Weight: 72.15
Flash Point: -49°(-57°F)
Refractive Index: 1.3580
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -130°
Boiling Point: 36°
Merck Reference: 14,7116
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009498
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 36 °C
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.626
Point d'éclair: –49 °C (–57 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 14,7116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Clear, colorless
Form Liquid
Assay (unspecified) (all isomers) >99.5%
Assay (unspecified) (n-Pentane) >95%
Water Content (Karl Fischer Titration) < 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité