n-Pentane, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07177.1000 1.07177.2500
1.07177.1000EA 143 EUR InStock
1.07177.1000 1.07177.2500
n-Pentane, EMSURE® pour analyses, Supelco®
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.04 g/l (25 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.15 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 570 hPa (20 °C)
Flash Point -48 °C (refers to pure substance)
Refractive Index 1.358
Explosion Limit 1.4 - 8 %(V)
Density 0.63 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité