n-Pentane, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Pentane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.07179.1000EA 220 EUR InStock
1.07179.1000
n-Pentane, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
n-Pentane
Accurate analytic results in UV/Vis and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for five typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph. Eur. and ACS.
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
ONU: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07193
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.04 g/L (25 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.15 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 570 hPa (20 °C)
Flash Point -48 °C (refers to pure substance)
Refractive Index 1.358
Explosion Limit 1.4 - 8%(V)
Density 0.63 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité