n-Pentane ≥99.9% (par GC), Suprasolv® hypergrade pour l'analyse des traces organiques, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Pentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07288.1000 1.07288.2500
1.07288.1000EA 112 EUR InStock
1.07288.1000 1.07288.2500
n-Pentane ≥99.9% (par GC), Suprasolv® hypergrade pour l'analyse des traces organiques, Supelco®
n-Pentane
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.9%
Identity (IR) Conforms
Evaporation Residue ≤3.0 mg/L
Water ≤0.01%
Color ≤10 Hazen
GC/ECD (Retention Range 1,2,4-tri- Chlorobenzene to Decachlorobiphenyle, Individual Signals (Lindane Standard)) ≤2 pg/ml
GC/ECD (Retention Range Dichloromethane to 1,2,4-Trichlorobenzene Individual Signals (Tetrachloromethane)) ≤1 ng/ml
GC/FID (Retention Range n-Undecane to n-Tetracontane, Individual Signals (n-Tetradecane Standard)) ≤2 ng/ml
GC/MSD (Retention Range n-Undecane to n-Tetracontane, Scaning area 30 - 600 amu, Individual Signals (n- Tetradecane Standard)) ≤2 ng/ml
Suitable for Residue Analysis
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité