Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Pentane

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Pentane

PROOCHE125EA 290 EUR InStock
PROOCHE125
n-Pentane
n-Pentane


Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
ONU: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07193
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité