n-Pentane
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Pentane
ROTH8720.1EA 44.5 EUR InStock
ROTH8720.1 ROTH8720.3 ROTH8720.2
n-Pentane
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
ONU: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07193
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité