n-Pentatriacontane, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76968-250MGEA 57 EUR InStock
76968-250MG
n-Pentatriacontane, Supelco®
n-Pentatriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₃CH₃
MW: 492,96 g/mol
Point d'ébullition: 490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73,8 °C
Densité: 0,8157 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00059397
Numéro CAS: 630-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité