n-Tétracontane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
309165000 309160025
ACRO309165000EA 58.6 EUR InStock
ACRO309165000 ACRO309160025
n-Tétracontane 98%
n-Tétracontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015267
Numéro CAS: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 83 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité