n-Tétracontane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
11274.02 11274.04
11274.02EA 86.9 EUR InStock
11274.02 11274.04
n-Tétracontane ≥97%
n-Tétracontane
Purity: 97% min
CAS No.: 4181-95-7
Molecular Formula: C40H82
Formula Weight: 563.09
Physical Form: Flakes
Density: 0.779
Appearance: White
Melting Point: 80-84°
Boiling Point: 150°/0.001mm
Beilstein Reference: 1800152
MDL No.: MFCD00015267
Formule: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Point d'ébullition: 150 °C (0.001 mmHg)
Point de fusion: 80…84 °C
Densité: 0.779
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015267
Numéro CAS: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité